Čištění pomocí ultrazvuku je jednou z nejúčinnějších metod odstraňování zbytků (kontaminantů) součástí se složitou geometrií, jako jsou žebra, podřezy, vyvrtané otvory nebo kapsové otvory.
- vysoce výkonný PZT ultrazvukový keramicky výměník
- rovnoměrné rozložení ultrazvuku v čisticí lázni
- díky vyšší frekvenci má nižší hlučnost
- výkonný ohřívač se zabudovanou ochranou proti chodu nasucho
- nastavitelný termostat až do 80 °C
- lázeň a kryt jsou z nerezové oceli
Fyzikální vlastnosti implodujících bublin za podtlaku způsobují vznik drobných bublinek v čisticí kapalině, které vytváří tlak až do hodnot 1000 bar a teploty až do hodnot 5000 °C a touto silou proniknou do všech dutých prostor. Kombinací ultrazvuku a vhodného čistícího prostředku je možné bez dalších manuálních úkonů dosáhnout kompletního odstranění zbytků nečistot jako jsou zbytky oleje, inkrustace, mastnota, zoxidované nánosy, nátěry, prach, rez, vápno, atd. a současně ochránit materiál před mechanickým poškozením.
Ultrazvuková lázeň USC T: Tato řada má digitální časovač s nastavením po minutách v rozsahu od 1 - 99 minut.
Ultrazvuková lázeň USC TH: Tato řada má digitální časovač a pro zefektivnění čisticího účinku lze připojit ohřívač s plynulou regulací teploty až do 80 °C. Pro kontrolu ohřevu je k dispozici žlutá LED kontrolka, která po dosažení nastavené teploty zhasne.
Ultrazvuková lázeň USC THD a THD/HF (vysoká frekvence): Tato řada má pro ovládání k dispozici digitální panel pro pohodlné nastavení a provoz. Speciální vlastnosti řady D jsou:
digitální nastavení času v rozmezí 01 - 99 minut nebo trvalý chod
digitální displej s nastavitelnou teplotou až do 80 °C
ohřívač je vybaven zabudovanou ochranou proti chodu nasucho
intenzitu ultrazvuku lze nastavit od 10 - 100%
stabilní výstup, bez ohledu na úroveň a teplotu
dvojitá půlvlna s nárazem
funkce odplynění pro homogenizaci kapaliny v lázni
Informace o dodávce: součástí dodávky je lázeň, napájecí kabel, příslušné adaptéry a návod k použití. Kryt nádrže a koše objednávejte prosím zvlášť.
Upozornení: jednotky USC 900, 1200, 1700, 2100 a 2600 jsou vybaveny nerezovým ventilem pro snadné vypuštění nádrže lázně.