Tisk…
VWR®, Karty filtrační pro cytologické odstředivky
Dodavatel: VWR Collection
720-2059EA 1990 CZK
720-2059 720-2060 720-2061
VWR®, Karty filtrační pro cytologické odstředivky
Filtry Filtry centrifugační
Cyto-Strip je vyroben z filtrační karty pro centrifugy. Absorbuje přebytečnou kapalinu z obarveného vzorku pro cytologickou analýzu. Může být použit pro centrifugy Shandon a Sakura Cyto-Tek®.
  • Pro jedno a vícekomorové