Tisk…
Overaly chemicky odolné, 4515
Dodavatel: 3M
4515W3XL 4515WXL 4515WL 4515WM 4515B3XL 4515OM 4515OS 4515OL 4515O3XL 4515O2XL 4515BXL 4515BS 4515BM 4515B4XL 4515B2XL 4515BL 4515OXL 4515WS 4515W4XL 4515WXXL
113-6275EA 4510 CZK
113-6275 113-6280 113-6277 113-6278 113-6255 113-6264 113-6265 113-6263 113-6262 113-6261 113-6260 113-6259 113-6258 113-6256 113-6254 113-6257 113-6266 113-6279 113-6276 MMMA4515WXXL
Overaly chemicky odolné, 4515
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové kombinézy vyrobené z vysoce prodyšného materiálu SMS poskytují základní ochranu proti suchým částicím, postříkání některými kapalnými chemikáliemi a nebezpečným prachem, jako jsou azbestová vlákna.
  • Technologie prodyšného materiálu pro snížení tepelného stresu
  • Robustní, nízká vlákna
  • Dvoucestný zip s klopou (včetně páskových poutek) pro pohodlí a dodatečnou ochranu
  • Elastické manžety, pas a kotníky pro lepší padnutí a volnost pohybu
Typické aplikace pro lehké zatížení mohou zahrnovat kontrolu azbestu, pokládání izolace, výrobu cementu a broušení a leštění kovů.
Certifikace: Typ 5/6, EN 1073-2; kat. III