Tisk…
VWR® SAS Super Pinocchio II Air Sampler for Compressed Gases
Dodavatel: VWR Collection
710-0950EA 140320 CZK
710-0950 710-0949 710-0955 710-0951
VWR® SAS Super Pinocchio II Air Sampler for Compressed Gases
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
SAS Super Pinocchio II je mikrobiální impakční vzorkovač pro testování kvality stlačeného vzduchu a plynů používaných v čistých prostorách. Je připojen zdroj stlačeného vzduchu a průtokoměr regulován pro dosažení požadovaného průtoku.
  • Plně přenosné zařízení
  • Vhodný pro použit s kontaktními miskami 55 mm (RODAC) nebo pro standardní Petriho misky 90 mm
  • Dále je nutné nastavit periodu odebírání vzorku tak, aby se dosáhlo celkového objemu vzduchu, který má být stanoven
Certifikace: IQ, OQ a PQ dokumentace k dispozici.
Informace o dodávce: Plně vybavenáMore Product Information