Tisk…
Židle do laboratoří a do výroby, s kontaktní zádovou opěrkou, Neon 2
Dodavatel: bimos
9563-MG01-3278 9563-SP02-3280 9563-2000-3278 9563-2000-3279 9563-2000-3280 9563-2001-3278 9563-2001-3280 9563-MG01-3279 9563-MG01-3280 9563-MG02-3278 9563-MG02-3279 9563-MG02-3280 9563-SP01-3278 9563-SP01-3279 9563-SP01-3280 9563-SP02-3278 9563-2001-3279 9563-SP02-3279 9563-2002-3278 9563-2002-3279 9563-2002-3280 9563-MG11-3279 9563-MG11-3280 9563-MG11-3278 9563-SP11-3278 9563-SP11-3279 9563-SP11-3280 9563-6801-3280 9563-6801-3279 9563-6801-3278 9563-6802-3278 9563-6802-3279 9563-6802-3280 9563-6811-3278 9563-6811-3279 9563-6811-3280 9563-2000-3277 9563-6801-3277 9563-MG01-3277 9563E-98113280 9563E-MG013280 9563E-MG013278 9563E20003278 9563-SP01-3277 9563MG01327852 9563E-98013278 9563-SP02-3277 9563E20003279 9563EMG013279 9563E20003277 9563E20003280
132-0913EA 12096 CZK
132-0913 139-0657 132-0910 132-0911 132-0912 139-0631 139-0633 132-0914 132-0915 139-0643 139-0644 139-0645 139-0649 139-0653 139-0654 139-0655 139-0632 139-0656 139-0634 139-0635 139-0636 139-0647 139-0648 139-0646 139-0658 139-0659 139-0660 139-0437 132-0917 132-0916 139-0637 139-0638 139-0639 139-0640 139-0641 139-0642 132-0979 132-0981 132-0980 BIMO9563E-98113280 132-1416 132-1415 132-1414 BIMO9563-SP01-3277 132-1417 BIMO9563E-98013278 BIMO9563-SP02-3277 BIMO9563E20003279 BIMO9563EMG013279 BIMO9563E20003277 BIMO9563E20003280
Židle do laboratoří a do výroby, s kontaktní zádovou opěrkou, Neon 2
Židle
Neon podporuje sezení v předklonu, které je často nezbytné při laboratorní práci. Její moderní design dokonale ladí s high-tech laboratorním prostředím a má všechny vlastnosti, které byste očekávali od dobré laboratorní židle. Je bezešvý, snadno se čistí, omývá a je odolný vůči dezinfekčním prostředkům, díky čemuž je Neon ideálním řešením pro laboratoř, kde je potřeba opravdu pohodlná ergonomická židle.
  • Kolečka
  • Zádová opěrka s trvalým kontaktem
  • Ergonomický paket s nastavením výšky, sklonu sedáku, hloubky sedáku a výšky opěradla a regulací hmotnosti
  • Robustní provedení pro dlouhou životnost
  • Velmi málo kompozitních materiálů
  • Snadná výměna čalounění
  • Flex pásek dostupný ve třech barvách
  • Pětihvězdičkový podstavec vyrobený z hliníku; práškově lakovaná černá
  • Protišokový zámek
  • Certifikovaná udržitelná výroba
Kontaktní zádová opěrka: kopíruje pohyb uživatele a zůstává tak v neustálém kontaktu se zády a ty jsou zcela chráněny. Regulace zatížení zajišťuje, že rovnováha mezi odporem opěradla a tělesnou hmotností je vždy stabilní. Tento stálý kontakt se zádovou opěrkou je ideální pro práci, kde se lidé musí dlouhodobě naklánět dopředu a mezi očima a pracovní plochou zůstává pouze krátká vzdálenost (např. práce v laboratoři).
Certifikace: Blue Angel Eco Label
Netoxické
Splňuje normy DIN 68 877
Splňuje normy EN ISO 13485 a ISO 9001 systémů řízení jakosti
Splňuje předpisy EWG 1836/93 a systému environmentálního managementu DIN EN ISO 14001