Tisk…
VWR®, Termomixéry s chlazením, Cooling Thermal Shake Touch
Dodavatel: VWR Collection
460-0196EA 101250 CZK
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Termomixéry s chlazením, Cooling Thermal Shake Touch
Termostaty blokové Termomixéry s ohřevem/chlazením
Chladicí termomixér je navržený pro aplikace, které vyžadují konzistentní a přesné výsledky. Zařízení má funkce vyhřívání, chlazení a míchání. Jednotka s nízko profilovým designem používá vyměnitelné bloky, do kterých je možné umístit velké množství zkumavek a mikrodestiček. Dotykový LCD displej umožňuje rychlejší nastavení hodnot teploty, rychlosti míchání a času, které lze zobrazit najednou. Displej zařízení je vybavený funkcí nápovědy a provozních tipů na obrazovce. Je možné jej ovládat i v gumových rukavicích používaných v laboratoři.
  • jednoduchý 4,3" barevný dotykový LCD displej
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model Termomixér s chlazením, Cooling Thermal Shake Touch
Environmentally Preferable
Rozsah ovládání teploty Od 13 pod okolní teplotou do 100 °C
Temperature accuracy ±0,5 °C (20...45 °C)
±2 °C (<20 / > 45 °C)
Speed range 300 - 3000 min⁻¹
Přesnost rychlosti ±2 %
Cooling rate
Heating speed 5 °C/min
Weight 4,4 kg
W×D×H 248×260×132 mm
Oběh 3 mm