Tisk…
VWR®, Utěrky pro čisté prostory, 100% polyester
Dodavatel: VWR Collection
115-0660EA 652 CZK
115-0660 115-0661
VWR®, Utěrky pro čisté prostory, 100% polyester
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
  • Free from silicone, amides and DOP contamination
  • Extremely low particle and fibre levels
  • Laser cut edges
Navrženo pro čištění povrchů a setření rozlitých kapalin dle standardů ISO třída 3 nebo vyšší. Tyto odolné ubrousky nepouští vlákna ani při náročném používání na ostré a drsné povrchy.
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy 1, ISO 3.
Barva: Bílá