Tisk…
Filtrační destičky, 96-jamek, Captiva
Dodavatel: VARIAN
A59640002V A596002000 A5960045 A596401000 A5967045 A596002000B A5960045B
VARIA59640002VEA 45750 CZK
VARIA59640002V VARIA596002000 VARIA5960045 VARIA596401000 VARIA5967045 VARIA596002000B VARIA5960045B
Filtrační destičky, 96-jamek, Captiva
Mikrodestičky Destičky filtrační
Filtrace je jednoduchá, všestranná a je nutné bránit zanášení hodnotných HPLC kolon. Filtrační destičky Captiva s hloubkou 0,2 μm a 0,45 μm jsou ideální pro filtraci vzorků před injekcí do LC/MS. Filtrační destičky Captiva, ze skleněného vlákna, 10 μm, jsou navrženy pro klarifikaci vzorků obsahujících těžké částice, jako je čerstvě rozmražené plasma a filtrace hepatocytů a brání ucpání pipetovací špiček při přenosu vzorku. Jsou perfektní pro automatické systémy a pro použití s 96-jamkovými těsněními DuoSeal 96.
  • ochrana HPLC kolon od zanášení pro minimalizaci prostoje přístroje
  • čisté a čiré filtráty nabízí lepší citlivost
  • vysoká obnova analytu s jednoduchými robustními metodami umožňuje rychlejší vývoj metod