Tisk…
VWR®, Nádoby na moč
Dodavatel: VWR
VWR®
216-1161EA 3620 CZK
216-1161 216-2200 216-1080
VWR®, Nádoby na moč
Systémy pro klinickou diagnostiku Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Kontejner na sběr moči VWR® poskytuje rychlejší a snadnější alternativu pro sběr moči. Tento uzavřený systém pomáhá předcházet odlévání, prosakování a mokrým oblastem, což pozitivně ovlivňuje pracovní prostředí a podmínky.
  • PP, průsvitné
  • Matná oblast značení
  • Žlutý šroubovací uzávěr
Odvětrávací mechanismus pro vakuové zkumavky.