Tisk…
VWR®, Roušky pro čisté prostory, Maximum
Dodavatel: VWR Collection
113-6220EA 9720 CZK
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR®, Roušky pro čisté prostory, Maximum
Masky Roušky pro čisté prostory
Ochranné roušky pro čisté prostory z třívrstvého materiálu pro maximální filtrační účinnost proti částicím a bakteriím. Masky jsou bez latexu.
  • třívrstvé roušky zajišťují vysokou filtrační účinnost proti bakteriím a částicím
  • snadné dýchání, odolné vůči kapalinám
  • rouška je po celé délce vyztužena plastovým obloukem pro zajištění odstupu tkaniny od úst - chladnější a pohodlnější dýchání
  • ohebná nosní páska zajišťuje vlastní nastavení a bezpečné těsnění
  • k dispozici s oky za uši ze spandexu nebo PP úchyty, které jsou svařovány ultrazvukem pro zajištění jemnosti a k ochraně před částicemi
  • odolné proti vlhkosti, sterilní maska je vybavena jedinečnou lehkou vnitřní vrstvou pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti
  • Pouze pro průmyslové použití a pro čisté prostory, nepoužívejte jako ocharnu proti COVID-19
  • Tento product není zdravotnickým prostředkem pro lékařské a klinické použití dle znění nařízení (EU) 2017/745/směrnice 93/42/EEC
  • Tento product není osobním ochranným prostředkem (OOP) dle znění nařízení (EU) 2016/425
Oddělování částic (částice ≥0,5 µm/kubickou stopu): 196 (IEST-RP-CC003.3)
Účinnost filtrace bakterií: >99 % (ASTM F2101)
Účinnost filtrace částic (%): >99 (ASTM F2299)
Prodyšnost delta P (mm H2O/cm²): 1,9 – 2,2 (MIL-M-36954C)
Přísně kontrolováno a vyráběno v závodě, který je certifikován standardem ISO; výrobky jsou ověřovány nezávislými laboratorními zkouškami.
Informace o dodávce: Nesterilní roušky jsou baleny po 50 kusech v zataveném sáčku, 10 zatavených sáčků v krabici. Roušky 113-6222 jsou baleny po 10 kusech v balení, 5 balení v zataveném sáčku, 10 zatavených sáčků v krabici. Roušky 113-9930/9931 jsou baleny jednotlivě, 50 roušek v balení, 10 balení v krabici.