Tisk…
VWR®, Baňky s kulatým dnem, dvěma hrdly a s NZ
Dodavatel: VWR Collection
201-0542EA 443 CZK
201-0542 201-0540 201-0541 201-0543 201-0545 201-0544
VWR®, Baňky s kulatým dnem, dvěma hrdly a s NZ
Baňky Baňky s kulatým dnem
Borosilikátové sklo 3,3, čiré, se šikmým bočním hrdlem.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Nenákladná alternativa pro široký rozsah použití v laboratořích. Baňka obsahuje matovanou plošku pro umístění popisku a natištěné katalogové číslo pro pohodlné doobjednání.
DIN 12394
Certifikace: DIN 12394.