Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
H33956.03
H33956.06
H33956.03EA
1310
CZK
H33956.03
H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 35212-85-2
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Melting Point: 107-108°
MDL No.: MFCD00206744
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂S Bod tání: 107…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00206744 CAS číslo: 35212-85-2 |