Tisk…
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
J65538.06 J65538.14 J65538.22
J65538.06EA 2280 CZK
J65538.06 J65538.14 J65538.22
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥98%
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316,37 g/mol
Bod tání: 242…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012560
CAS číslo: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6