Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 4-Aminophthaloylhydrazine, 6-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Isoluminol, 4-Aminophthalhydrazide
J64921.03
J64921.06
J64921.03EA
3410
CZK
J64921.03
J64921.06
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide) 98%
Isoluminol (4-aminophthalhydrazide)
Vzorec:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010560 CAS číslo: 3682-14-2 |