Tisk…

2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilised

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran

Stabilization: Stabilised with potassium carbonate

399730050 399730010
ACRO399730050EA 6110 CZK
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilised
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Vzorec: C₈H₁₅BrO₂
Bod varu: 64,5 °C (.8 mmHg)
Hustota: 1,314 g/cm³
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00058593
CAS číslo: 33821-94-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR