Tisk…
Alcian blue 8GX
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J60122.09 J60122.14 J60122.22
J60122.09EA 2380 CZK
J60122.09 J60122.14 J60122.22
Alcian blue 8GX
Alcian blue
CAS No.: 33864-99-2 Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4 Formula Weight: 1298.88 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue Melting Point: 148° MDL No.: MFCD00010720
Vzorec: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010720
CAS číslo: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Merck Index: 14,218