ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J65535.03
J65535.06
J65535.03EA
2170
CZK
J65535.03
J65535.06
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]) ≥98%
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Vzorec:
C₁₈H₂₄N₆O₆S₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010404 CAS číslo: 30931-67-0 EINECS: 250-396-6 |