Tisk…
Auramine O ≥80% (dye content)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J60343.18EA 2140 CZK
J60343.18 J60343.14
Auramine O ≥80% (dye content)
Auramine O
Vzorec: C₁₇H₂₂ClN₃
MW: 303,84 g/mol
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012484
CAS číslo: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III