Tisk…
Biebrich scarlet
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 26905
J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 951 CZK
J65603.14 J65603.22
Biebrich scarlet
Biebrich scarlet
Vzorec: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Bod tání: 181…188 °C
Bod vzplanutí: 300 °C (572 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003891
CAS číslo: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5