Tisk…
Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Ethoxyacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, Ethyl 3-ethoxyacrylate
H59187.09 H59187.18
H59187.09EA 2950 CZK
H59187.09 H59187.18
Ethyl (ethoxymethylene)acetate ≥98%
Ethyl (ethoxymethylene)acetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Bod varu: 195…196 °C
Hustota: 0.998
Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009863
CAS číslo: 1001-26-9
UN: 3334
ADR: 9