Ketoprofen
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
J62702.06
J62702.14
J62702.06EA
2930
CZK
J62702.06
J62702.14
Ketoprofen
Ketoprofen
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₃ Bod tání: 92…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055790 CAS číslo: 22071-15-4 EINECS: 244-759-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5305 |