Tisk…
Chlorovodík 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368461000 368468000
368461000.EA 3660 CZK
368461000. 368468000.
Chlorovodík 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorovodík
Vzorec: HCl
MW: 36.46
Hustota: 0.74 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 N