Tisk…
Arsenazo III
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J63031.06 J63031.14
J63031.06EA 8760 CZK
J63031.06 J63031.14
Arsenazo III
Arsenazo III
Vzorec: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036695
CAS číslo: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III