Oxid zinečnatý, NanoArc® ZN-0605
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45849.22
45849.36
45849.22EA
1030
CZK
45849.22
45849.36
Oxid zinečnatý, NanoArc® ZN-0605
Zinc oxide
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: OZn
Formula Weight: 81.37
Physical Form: 40-100nm APS Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Vzorec:
ZnO Bod tání: 1975 °C Hustota: 5,61 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011300 CAS číslo: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |