Chlorid hořečnatý, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
223211000
223210010
223210025
223210250
ACRO223211000EA
1590
CZK
ACRO223211000
ACRO223210010
ACRO223210025
ACRO223210250
Chlorid hořečnatý, pure
Chlorid hořečnatý
Vzorec:
MgCl₂ Bod varu: 1412 °C (760 mmHg) Bod tání: 708 °C Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS číslo: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder (May contain grey to black particles) |
Titration Complexometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤3 % (K.F.) |