Tisk…
Voda endotoxin-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 2070 CZK
J65589.AP J65589.K2
Voda endotoxin-free
Voda
Vzorec: H₂O
MW: 18.02
Bod varu: 100 °C
Bod tání: 0
Hustota: 1.00
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011332
CAS číslo: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039