Chlorid cesný 99.9% (metals basis), Ultrapure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
J65950.14
J65950.22
J65950.14EA
2460
CZK
J65950.14
J65950.22
Chlorid cesný 99.9% (metals basis), Ultrapure
Chlorid cesný
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-17-8
Molecular Formula: CsCl
Formula Weight: 168.36
Physical Form: Crystalline
Density: 3.99
Refractive Index: 1.6418
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 646°
Boiling Point: 1303°
Merck Reference: 14,2011
MDL No.: MFCD00010955
Vzorec:
CsCl Bod varu: 1303 °C Bod tání: 646 °C Hustota: 3,99 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS číslo: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,2011 |