Tisk…
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 1460 CZK
J65332.06 J65332.14 J65332.22
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003998
CAS číslo: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Merck Index: 14,661