Tisk…

1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

J65118.MD J65118.03
J65118.MDEA 2560 CZK
J65118.MD J65118.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Bod tání: 229…231 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009944
CAS číslo: 22059-21-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR