Tisk…
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 1320 CZK
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂S
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022852
CAS číslo: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0