Tisk…
4-Nitrothiophenol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H59240.06 H59240.14
H59240.06EA 3640 CZK
H59240.06 H59240.14
4-Nitrothiophenol 96%
Vzorec: C₆H₅NO₂S
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007343
CAS číslo: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4