Tisk…
Dodecylsíran sodný 97% for electrophoresis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
J64241.14 J64241.22 J64241.36
J64241.14EA 1280 CZK
J64241.14 J64241.22 J64241.36
Dodecylsíran sodný 97% for electrophoresis
Dodecylsíran sodný
Purity: 98% CAS No.: 151-21-3 Molecular Formula: C12H25NaO4S Formula Weight: 288.38 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 206° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3599286 Merck Reference: 14,8636 UN No.: 2926 MDL No.: MFCD00036175
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: ∼206 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,8636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM