Cytochalasin B
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
J65342.X0
J65342.MA
J65342.X0EA
8720
CZK
J65342.X0
J65342.MA
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Vzorec:
C₂₉H₃₇NO₅ Bod tání: 218…221 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00077704 CAS číslo: 14930-96-2 EINECS: 239-000-2 UN: 1544 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2790 |