Chlorid hořečnatý 1 M in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J62411.AD
J62411.AE
J62411.ADEA
1980
CZK
J62411.AD
J62411.AE
Chlorid hořečnatý 1 M in aqueous solution
Chlorid hořečnatý
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011106
Vzorec:
MgCl₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS číslo: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |