Tisk…
Chlorid vápenatý 1 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
J63122.AD J63122.AE
J63122.ADEA 1840 CZK
J63122.AD J63122.AE
Chlorid vápenatý 1 M vodný roztok
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8