Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Caustic soda
J63736.AE
J63736.AK
J63736.AEEA
1560
CZK
J63736.AE
J63736.AK
Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH MW: 40 Bod varu: 109 °C (1013 hPa) Bod tání: 323 Hustota: 2.13 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |