Tisk…
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: Potassiumchloride
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 828 CZK
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Chlorid draselný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621