Tisk…
Chlorid draselný 1 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J63739.AE J63739.AK
J63739.AEEA 2290 CZK
J63739.AE J63739.AK
Chlorid draselný 1 M vodný roztok
Chlorid draselný
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Vzorec: KCl
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8