Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
J63394.AK
J63394.AP
J63394.AKEA
2170
CZK
J63394.AK
J63394.AP
Dodecylsíran sodný 20% vodný roztok
Dodecylsíran sodný
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |