Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
J64284.06 J64284.14
J64284.06EA 1290 CZK
J64284.06 J64284.14
bromkrezolová zeleň sodná sůl ACS
bromkrezolová zeleň sodná sůl
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.02 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Dark brown to dark red Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Merck Index: 14,1386