Tisk…
Kolchicin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (6R)-N-(1,2,3,10-Tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
J61072.03 J61072.ME J61072.06
J61072.03EA 4090 CZK
J61072.03 J61072.ME J61072.06
Kolchicin ≥98%
Kolchicin
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₆
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078484
CAS číslo: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2471