Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 3950 CZK
H59175.06 H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Vzorec: C₁₀H₁₅N₅
MW: 205,26 g/mol
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784457
CAS číslo: 448245-52-1