Tisk…
Oleyl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33475.03 H33475.14 H33475.06
H33475.03EA 4840 CZK
H33475.03 H33475.14 H33475.06
Oleyl alcohol ≥99%
Oleyl alcohol
Purity: 99+% CAS No.: 143-28-2 Molecular Formula: C18H36O Formula Weight: 268.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 180°(356°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: ca 6° Boiling Point: 206-207/13mm Beilstein Reference: 1723962 MDL No.: MFCD00002993
Vzorec: C₁₈H₃₆O
Bod varu: 206…207 °C (13 mmHg)
Bod tání: ∼ 6 °C
Hustota: 0,849
Bod vzplanutí: 180 °C (356 °F)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002993
CAS číslo: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968