4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Aminonaphthalimide, 4-Aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
J64358.MC
J64358.03
J64358.MCEA
1540
CZK
J64358.MC
J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
4-Amino-1,8-naphthalimide
Vzorec:
C₁₂H₈N₂O₂ MW: 212,21 g/mol Bod varu: 518 °C (1013 hPa) Bod tání: >360 °C Hustota: 1,105 Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00006921 CAS číslo: 1742-95-6 EINECS: 217-110-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)