Tisk…
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 3070 CZK
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Bod tání: 176 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00159910
CAS číslo: 74209-34-0