Tisk…
Síran hořečnatý 1 M aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
J63953.AD J63953.AE
J63953.ADEA 1700 CZK
J63953.AD J63953.AE
Síran hořečnatý 1 M aqueous solution
Síran hořečnatý
CAS No.: 7487-88-9 Molecular Formula: MgO4S Formula Weight: 120.37 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011110
Vzorec: MgSO₄
MW: 120.37
Bod tání: 1127
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM