Kyselina trichloroctová (ledová) 5% (w/v) in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
TCA
J62366.K2
J62366.AP
J62366.K2EA
4050
CZK
J62366.K2
J62366.AP
Kyselina trichloroctová (ledová) 5% (w/v) in aqueous solution
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec:
Cl₃CCOOH MW: 163.39 Bod varu: 196 Bod vzplanutí: 113 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004177 CAS číslo: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 UN: 2564 ADR: 8 III Merck Index: 14,9627 |