Tisk…
1-Octadecyne 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H33288.03 H33288.09
H33288.03EA 1950 CZK
H33288.03 H33288.09
1-Octadecyne 97
1-Octadecyne
Vzorec: C₁₈H₃₄
MW: 250.47
Bod varu: 313 °C
Bod tání: 21…24 °C
Hustota: 0.803
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015088
CAS číslo: 629-89-0
EINECS: 211-114-7