Tisk…
Síran hořečnatý heptahydrát cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
J61839.36 J61839.A1
J61839.36EA 2390 CZK
J61839.36 J61839.A1
Síran hořečnatý heptahydrát cell culture reagent
Síran hořečnatý heptahydrát
CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgO4S.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48
Bod tání: 1124
Hustota: 1.68
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691