Tisk…
Oxid vizmutitý ≥99.9%, nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
46314.22 46314.36 46314.14
46314.22EA 3470 CZK
46314.22 46314.36 46314.14
Oxid vizmutitý ≥99.9%, nanopowder
Oxid bismutitý
Purity: 99.9% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: 80-200nm APS Powder, S.A. 3.8-5.5m2/g Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Vzorec: BiO₃
MW: 465.96
Bod varu: ∼1890 °C
Bod tání: 817 °C
Hustota: 8.9
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003462
CAS číslo: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273